1-Brom-2-metoksyetan 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromoethyl methyl ether
402980050 402980250 402981000 402985000
ACRO402980050EA 675 NOK
ACRO402980050 ACRO402980250 ACRO402981000 ACRO402985000
1-Brom-2-metoksyetan 95%
1-Brom-2-metoksyetan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138,99 g/mol
Kokepunkt: 107…110 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,46 g/cm³
Flash punkt: 28 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000236
CAS-nummer: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %