1,3-Dibrom-2-propanol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
406541000 406540250
ACRO406541000EA 3950 NOK
ACRO406541000 ACRO406540250
1,3-Dibrom-2-propanol 95%
1,3-Dibromo-2-propanol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Kokepunkt: 89 °C (1013 hPa)
Tetthet: 2,13 g/cm³
Flash punkt: 46 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000216
CAS-nummer: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %