11-Brom-1-undekanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
293440100 293440500
ACRO293440100EA 660 NOK
ACRO293440100 ACRO293440500
11-Brom-1-undekanol 97%
11-Brom-1-undekanol
Formel: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 251,21 g/mol
Kokepunkt: 165…170 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 42…47 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004752
CAS-nummer: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥96.0 %