2,2,2-Tribrometanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tribromoethyl alcohol
421430100 421430500 421432500
ACRO421430100EA 665 NOK
ACRO421430100 ACRO421430500 ACRO421432500
2,2,2-Tribrometanol 99%
2,2,2-Tribrometanol
Formel: Br₃CCH₂OH
MW: 282,76 g/mol
Kokepunkt: 92 - 93 °C (10 -rr)
Smeltepunkt: 73…79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004671
CAS-nummer: 75-80-9
EINECS: 200-903-1
Merck Indeks: 12,09743
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 82 °C
GC ≥98.5 %