(±)-1,2-Epoksypropan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
8.07027.0100EA 221 NOK
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
(±)-1,2-Epoksypropan for syntese, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Epoksypropan
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –37 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005126
CAS-nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
FN: 1280
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O