Kloroform, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
MQ200
1.07024.2500 1.07024.4000
1.07024.2500EA 1320 NOK
1.07024.2500 1.07024.4000
Kloroform, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Kloroform
Formel: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Kokepunkt: 61.7
Smeltepunkt: –63 °C
Tetthet: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
FN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Indeks: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)