Kloracetamid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Chloroacetamide
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 1300 NOK
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Kloracetamid 98%
Kloracetamid
Formel: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Kokepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 116…120 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: 170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008027
CAS-nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,02127
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %