Kloracetamid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Synonymer:
2-Chloroacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02412.0100
8.02412.1000
8.02412.9025
8.02412.0100EA
335
NOK
8.02412.0100
8.02412.1000
8.02412.9025
Kloracetamid for syntese, Sigma-Aldrich®
Kloracetamid
Formel:
C₂H₄ClNO MW: 93,51 g/mol Kokepunkt: 256 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 115…117 °C Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 170 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008027 CAS-nummer: 79-07-2 EINECS: 201-174-2 FN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 13,02127 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 100 g/l (20 °C) |
Melting Point | 115 - 118 °C |
Molar Mass | 93.51 g/mol |
Bulk Density | 760 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | 0.0026 hPa (20 °C) |
Flash Point | 170 °C |
Density | (20 °C) no data available |
pH | 3.8 - 4.1 (40 g/l, H2O, 20 °C) |
Saturation concentration | (20 °C) Air,no data available |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |