2,2-Dichloroacetamide for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 375 NOK
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloroacetamide for syntese, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloroacetamide
Formel: C₂H₃Cl₂NO
MW: 127,96 g/mol
Kokepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008015
CAS-nummer: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C