4'-Chloroacetanilide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
169950050 169950500 169952500
ACRO169950050EA 635 NOK
ACRO169950050 ACRO169950500 ACRO169952500
4'-Chloroacetanilide 97%
4'-Chloroacetanilide
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Kokepunkt: 333 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 177…181 °C
Tetthet: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000612
CAS-nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Indeks: 13,02128
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %