4'-Chloroacetanilide for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 640 NOK
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Chloroacetanilide for syntese, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetanilide
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Kokepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 179…180 °C
Tetthet: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000612
CAS-nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Indeks: 13,02128
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)