2-Chloroethyl isocyanate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 415 NOK
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
2-Chloroethyl isocyanate 98%
2-Chloroethyl isocyanate
Formel: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,237 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002043
CAS-nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
FN: 3080
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %