Sebaconitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
419250250 419251000
ACRO419250250EA 1050 NOK
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrile 98%
Sebaconitrile
Formel: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Kokepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00019900
CAS-nummer: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
FN: 3276
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %