Acetoacetanilide 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
102360010 102365000 102360050
ACRO102360010EA 840 NOK
ACRO102360010 ACRO102365000 ACRO102360050
Acetoacetanilide 99%
Acetoacetanilide
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Kokepunkt: 129 °C (32 mmHg)
Smeltepunkt: 83…86 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 162 °C
MDL nummer: MFCD00008780
CAS-nummer: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Indeks: 13,00059
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
HPLC ≥98.5 %