Di-tert-butyl pyrokarbonat for syntese
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.9020
8.18282.0025EA 478 NOK
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.9020
Di-tert-butyl pyrokarbonat for syntese
Di-tert-butyl pyrokarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kokepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20…23 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 37 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
FN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials