2-Oksoglutarinsyre
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
1.05194.0025EA 525 NOK
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
2-Oksoglutarinsyre
2-Oksoglutarinsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146,1 g/mol
Kokepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…116 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004165
CAS-nummer: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Indeks: 13,05320