3-Oxoglutaric acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20940.0050 8.20940.0250
8.20940.0050EA 904 NOK
8.20940.0050 8.20940.0250
3-Oxoglutaric acid for syntese, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Formel: C₅H₆O₅
MW: 146,1 g/mol
Kokepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 138 °C
Tetthet: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00002711
CAS-nummer: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Indeks: 13,00069
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 146.10 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Hill Formula C5H6O5
Chemical Formula HOOCCH2COCH2COOH