1,1-Dimetoksyaceton 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
173801000 173805000
ACRO173801000EA 670 NOK
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimetoksyaceton 98%
1,1-Dimetoksyaceton
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Kokepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 37 °C
MDL nummer: MFCD00008758
CAS-nummer: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %