Butyryl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
149210010
149212500
149210500
ACRO149210010EA
2200
NOK
ACRO149210010
ACRO149212500
ACRO149210500
Butyryl chloride 99%
Butyryl chloride
Formel:
C₄H₇ClO MW: 106,55 g/mol Kokepunkt: 102 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –89 °C Tetthet: 1,018 g/cm³ Flash punkt: 18 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000752 CAS-nummer: 141-75-3 EINECS: 205-498-5 FN: 2353 ADR: 3,II Merck Indeks: 13,01598 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |
Titration RCOOH | ≤2 % |