Butyryl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
149210010 149212500 149210500
ACRO149210010EA 2200 NOK
ACRO149210010 ACRO149212500 ACRO149210500
Butyryl chloride 99%
Butyryl chloride
Formel: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Kokepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –89 °C
Tetthet: 1,018 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000752
CAS-nummer: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
FN: 2353
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,01598
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤2 %