Acetylklorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
151270010 151270025
ACRO151270010EA 1100 NOK
ACRO151270010 ACRO151270025
Acetylklorid 98%
Acetyl chloride
Formel: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Kokepunkt: 50,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 4 °C
MDL nummer: MFCD00000719
CAS-nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
FN: 1717
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,00087
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA