Acetylklorid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
219470250 219472500 219470010 219470025
219470250.EA 800 NOK
219470250. 219472500. 219470010. 219470025.
Acetylklorid 99+%
Acetyl chloride
Formel: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Kokepunkt: 51 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000719
CAS-nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
FN: 1717
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,00087
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %