Acetylklorid for syntese
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
8.22252.0100EA 328 NOK
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
Acetylklorid for syntese
Acetyl chloride
Formel: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Kokepunkt: 50,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000719
CAS-nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
FN: 1717
ADR: 3 (8),II
Merck Indeks: 13,00087