Propionylklorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 395 NOK
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Propionylklorid 98%
Propionylklorid
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Kokepunkt: 77…79 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –94 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000745
CAS-nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
FN: 1815
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,08013
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %