Oksalyldiklorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
8.07066.0025EA 610 NOK
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
Oksalyldiklorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Oksalyldiklorid
Formel: C₂Cl₂O₂
Kokepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –12 °C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000704
CAS-nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
FN: 3129
ADR: 4.3 (8),I
Merck Indeks: 12,07046
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 126.92 g/mol
Boiling Point 63 - 64 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material