Formamid ≥99%, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Carbamaldehyde
0314-500MLEA 1775 NOK
0314-500ML 0314-950ML
Formamid ≥99%, high purity
Formamid
Ideal for denaturing nucleic acids in hybridisation and DNA sequencing procedures.
Formel: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Indeks: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Abs.@280 nm ≤0.1
Conductivity ≤350 umhos
Copper <0.0001%
Freezing Range 1 – 3 °C
Iron ≤0.0005%
Lead <0.0001%
Purity >99%
Zinc <0.0001%