Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molekylærbiologi
Leverandør: PanReac AppliChem
Danger
Synonymer: Carbamaldehyde
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 1375 NOK
A2156.0500 A2156.1000
Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molekylærbiologi
Formamid
  • n20/D 1.4472
NB: For scientific research and laboratory use only.
Formel: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Indeks: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %