Formamid, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Carbamaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04008.2500 1.04008.9025
1.04008.2500EA 978 NOK
1.04008.2500 1.04008.9025
Formamid, EMPLURA®, Supelco®
Formamid
Formel: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Indeks: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM