Formamid ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Carbamaldehyde
24311.291EA 755 NOK
24311.291 24311.320
Formamid ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Formamid
Formel: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Kokepunkt: 210
Smeltepunkt: 2
Tetthet: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Indeks: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm