Propionamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
162671000 162670250
ACRO162671000EA 1525 NOK
ACRO162671000 ACRO162670250
Propionamide 97%
Propionamide
Formel: C₃H₇NO
MW: 73.09 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 79…83 °C
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008039
CAS-nummer: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Indeks: 12,08009
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 83 °C
GC ≥96.0 %