Propionamide for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
8.21046.0050EA 788 NOK
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
Propionamide for syntese, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Formel: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00008039
CAS-nummer: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Indeks: 12,08009
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2