Urea ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08487.0500
1.08487.1000
1.08487.5000
1.08487.9025
1.08487.0500EA
669
NOK
1.08487.0500
1.08487.1000
1.08487.5000
1.08487.9025
Urea ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Urea
Formel:
NH₂CONH₂ MW: 60,06 g/mol Kokepunkt: 197 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 132,7 °C Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008022 CAS-nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Indeks: 13,09935 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 590 g/l (20 °C) |
Melting Point | 133 °C |
Molar Mass | 60.06 g/mol |
Bulk Density | 720 - 760 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |