Urea for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18710.1000 8.18710.5000
8.18710.1000EA 353 NOK
8.18710.1000 8.18710.5000
Urea for syntese, Sigma-Aldrich®
Urea
Formel: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Kokepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 132,7 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008022
CAS-nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Indeks: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 133 °C
Molar Mass 60.06 g/mol
Bulk Density 720 - 760 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)