4'-Methylacetanilide 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
400165000 400161000
ACRO400165000EA 4100 NOK
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Methylacetanilide 99%
4'-Methylacetanilide
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Kokepunkt: 307 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 148…151 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³
Flash punkt: 168 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008677
CAS-nummer: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Indeks: 13,00076
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %