4'-Nitroacetanilide for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 750 NOK
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilide for syntese, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilide
Formel: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Kokepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007303
CAS-nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Indeks: 12,06677
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol