2'-Hydroxyacetanilide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
102310250 102311000
ACRO102310250EA 440 NOK
ACRO102310250 ACRO102311000
2'-Hydroxyacetanilide 97%
2'-Hydroxyacetanilide
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Smeltepunkt: 207…210 °C
MDL nummer: MFCD00002181
CAS-nummer: 614-80-2
EINECS: 210-396-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %