Paracetamol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
A11240.0BEA 1700 NOK
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
Paracetamol ≥98%
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 168…172 °C
Tetthet: 1,293
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002328
CAS-nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Indeks: 14,47
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (HPLC) 97.5%