Metylformat 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Formic acid methyl ester
126820010 126820025
ACRO126820010EA 565 NOK
ACRO126820010 ACRO126820025
Metylformat 97%, ren
Metylformat
Formel: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Kokepunkt: 31…33 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,968 g/cm³
Flash punkt: –32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003291
CAS-nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
FN: 1243
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,06153
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %