Metylformat 98% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Formic acid methyl ester
414345000 414340050 414340025
ACRO414345000EA 1325 NOK
ACRO414345000 ACRO414340050 ACRO414340025
Metylformat 98% for spectroscopy
Metylformat
Formel: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Kokepunkt: 32 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,968 g/cm³
Flash punkt: –32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003291
CAS-nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
FN: 1243
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,06153
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g