Metylformat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Formic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
8.00889.0100EA 289 NOK
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
Metylformat for syntese, Sigma-Aldrich®
Metylformat
Formel: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Kokepunkt: 32 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –100,4 °C
Tetthet: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003291
CAS-nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
FN: 1243
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,06153
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -100.4 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 31.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 644 hPa (20 °C)
Flash Point -32 °C
Refractive Index 1.3433 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5 - 23 %(V)
Density 0.968 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C