Isopropyl myristate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22102.0100 8.22102.1000 8.22102.2500 8.22102.9025
8.22102.0100EA 227 NOK
8.22102.0100 8.22102.1000 8.22102.2500 8.22102.9025
Isopropyl myristate for syntese, Sigma-Aldrich®
Isopropyl myristate
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Kokepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0…1 °C
Tetthet: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008982
CAS-nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Indeks: 13,05235
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility  - 0.05 mg/l (20 °C)
Molar Mass 270.45 g/mol
Boiling Point 140 °C (3 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.434 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
Viscosity kinematic 6.57 mm2/s (20 °C)