Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
137410250 137410050
ACRO137410250EA 2175 NOK
ACRO137410250 ACRO137410050
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Ethyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,2 g/mol
Kokepunkt: 75…76 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,059 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004896
CAS-nummer: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
FN: 3334
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %