Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
M1038-25G M1038-500G M1038-100G
TCIAM1038-25GEA 540 NOK
TCIAM1038-25G TCIAM1038-500G TCIAM1038-100G
Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,2 g/mol
Kokepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 72°C
MDL nummer: MFCD00004896
CAS-nummer: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&vid=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %