Methyl-3-mercaptopropionate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 415 NOK
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
Methyl-3-mercaptopropionate 98%
Methyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Kokepunkt: 54 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 60 °C
MDL nummer: MFCD00004895
CAS-nummer: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
FN: 3071
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %