Bis(2-etylheksyl)sebacat 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
269920010 269920025 269920100
ACRO269920010EA 2025 NOK
ACRO269920010 ACRO269920025 ACRO269920100
Bis(2-etylheksyl)sebacat 97%
Bis(2-etylheksyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426,68 g/mol
Kokepunkt: 212 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: –55 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 215 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009497
CAS-nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Indeks: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %