Bis(2-etylheksyl)sebacat, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
23399.296EA 1850 NOK
23399.296 23399.460
Bis(2-etylheksyl)sebacat, TECHNICAL
Bis(2-etylheksyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426,68 g/mol
Kokepunkt: 435 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –55 °C
Tetthet: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 213 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009497
CAS-nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Indeks: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test