Behen syre ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Docosanoic acid
B1248-25G B1248-5G
TCIAB1248-25GEA 1175 NOK
TCIAB1248-25G TCIAB1248-5G
Behen syre ≥95.0% (by GC)
Behen syre
Formel: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Kokepunkt: 306°C
Smeltepunkt: 80 °C
Tetthet: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002807
CAS-nummer: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Indeks: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8189eef0d684b7933dd96f3144cf210e4923bd8&vid=00f96c11ebe178bc43709daf5174d2e6ad682ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency