Stearinsyre
Leverandør: Cayman Chemical
CAYM10011298-1EA
545
NOK
CAYM10011298-1
CAYM10011298-5
CAYM10011298-10
CAYM10011298-500
Stearinsyre
Stearinsyre
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ MW: 284,48 g/mol Kokepunkt: 361 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 67 °C Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 196 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00002752 CAS-nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Indeks: 12,08959 |