Sodium butyrate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 395 NOK
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Sodium butyrate 98%
Sodium butyrate
Formel: C₄H₇NaO₂
Smeltepunkt: 250…253 °C
Tetthet: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002816
CAS-nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %