Sodium butyrate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 1270 NOK
8.20236.0250 8.20236.1000
Sodium butyrate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Formel: C₄H₇NaO₂
Smeltepunkt: 244 °C
Tetthet: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002816
CAS-nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol