Natriumformat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Formic acid sodium salt
MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 1150 NOK
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Natriumformat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Natriumformat
Formel: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Smeltepunkt: 257.31
Tetthet: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013101
CAS-nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Indeks: 13,08694
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)